Imprimer
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Isobutylcinnamic acid
OR13177-1G OR13177-250MG
APOSOR13177-1GEA 24.8 EUR
APOSOR13177-1G APOSOR13177-250MG
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
3-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204.27 g/mol
Point de fusion: 168…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800640
Numéro CAS: 66734-95-0