Imprimer
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13163-1G OR13163-5G OR13163-10G
APOSOR13163-1GEA 75.4 EUR
APOSOR13163-1G APOSOR13163-5G APOSOR13163-10G
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride 95%
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₇BClNO₂·HCl
Point de fusion: 278…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115643
Numéro CAS: 850568-45-5