Imprimer
Pipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 65.4 EUR
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Pipérazine 97%
Pipérazine
Formule: C₄H₁₀N₂
Point d'ébullition: 145…148 °C
Point de fusion: 108…113 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
ONU: 2579
ADR: 8,III