Imprimer
Oxyde de 3-bromophényle et de phényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR13134-1G OR13134-5G OR13134-10G
APOSOR13134-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13134-1G APOSOR13134-5G APOSOR13134-10G
Oxyde de 3-bromophényle et de phényle
Oxyde de 3-bromophényle et de phényle
Formule: C₁₂H₉BrO
Point d'ébullition: 156…158 °C/10mmHg
Densité: 1,3713 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00474520
Numéro CAS: 6876-00-2
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III