Imprimer
1,3-Dibromobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13132-100G OR13132-25G
APOSOR13132-100GEA 29 EUR
APOSOR13132-100G APOSOR13132-25G
1,3-Dibromobenzène 98%
1,3-Dibromobenzène
Formule: C₆H₄Br₂
MW: 235.91 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.952 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000078
Numéro CAS: 108-36-1
EINECS: 203-574-2