Imprimer
4-Benzyloxyindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13129-5G OR13129-25G OR13129-1G
APOSOR13129-5GEA 39.3 EUR
APOSOR13129-5G APOSOR13129-25G APOSOR13129-1G
4-Benzyloxyindole
4-Benzyloxyindole
Formule: C₁₅H₁₃NO
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047200
Numéro CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0