Imprimer
1-Cyclohexenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13115-1G OR13115-5G OR13115-25G
APOSOR13115-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13115-1G APOSOR13115-5G APOSOR13115-25G
1-Cyclohexenylboronic acid
1-Cyclohexenylboronic acid
Formule: C₆H₁₁BO₂
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179497
Numéro CAS: 89490-05-1