Imprimer
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR13111-1G OR13111-5G
APOSOR13111-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13111-1G APOSOR13111-5G
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Point de fusion: 128…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684317
Numéro CAS: 762287-57-0