Imprimer
2,2'-Bithiophene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 60.9 EUR
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophene 99%
2,2'-Bithiophene
Formule: C₈H₆S₂
MW: 166.27 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 32…33 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005414
Numéro CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2