Imprimer
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 94.4 EUR
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318119
Numéro CAS: 166316-48-9