Imprimer
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
OR13108-1G OR13108-250MG
APOSOR13108-1GEA 200 EUR
APOSOR13108-1G APOSOR13108-250MG
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Formule: C₇H₉BClNO₂
MW: 185.42 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115645
Numéro CAS: 117098-93-8