Imprimer
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 0 EUR
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₈BNO₄
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06246052
Numéro CAS: 199609-62-6