Imprimer
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
OR1309-1G OR1309-5G
APOSOR1309-1GEA 114 EUR
APOSOR1309-1G APOSOR1309-5G
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₂
Point de fusion: 251…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114817
Numéro CAS: 25519-82-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III