Imprimer
2,5-Dibromo-3-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13063-100G OR13063-25G
APOSOR13063-100GEA 0 EUR
APOSOR13063-100G APOSOR13063-25G
2,5-Dibromo-3-picoline
2,5-Dibromo-3-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
Point de fusion: 43…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093085
Numéro CAS: 3430-18-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III