Imprimer
1-Bromo-4-éthylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 0 EUR
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Bromo-4-éthylbenzène
1-Bromo-4-éthylbenzène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1,341 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000111
Numéro CAS: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8