Imprimer
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
OR13056-25G OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-25GEA 127 EUR
APOSOR13056-25G APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155065
Numéro CAS: 53087-13-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III