Imprimer
1-Bromo-4-propylbenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 39.3 EUR
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Bromo-4-propylbenzène
1-Bromo-4-propylbenzène
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199.09 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: -41.5
Densité: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012456
Numéro CAS: 588-93-2