Imprimer
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1300-1G OR1300-5G
APOSOR1300-1GEA 87 EUR
APOSOR1300-1G APOSOR1300-5G
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Formule: C₈H₇N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218013
Numéro CAS: 30235-27-9