Imprimer
Benzyle bromure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 0 EUR
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
Benzyle bromure 99%
Benzyle bromure
Formule: (C₆H₅)CH₂Br
Point d'ébullition: 198…199 °C
Point de fusion: –3…–1 °C
Densité: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000172
Numéro CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
ONU: 1737
ADR: 6.1+8,II