Imprimer
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12878-100MG OR12878-250MG
APOSOR12878-100MGEA 371 EUR
APOSOR12878-100MG APOSOR12878-250MG
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
2-Piperidin-4-ylmethylpyridine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₈Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840134
Numéro CAS: 886886-02-8