Imprimer
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12865-1G OR12865-250MG OR12865-5G
APOSOR12865-1GEA 244 EUR
APOSOR12865-1G APOSOR12865-250MG APOSOR12865-5G
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01700799
Numéro CAS: 63675-71-8