Imprimer
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
OR12831-1G OR12831-5G
APOSOR12831-1GEA 59.4 EUR
APOSOR12831-1G APOSOR12831-5G
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine
3-(Méthylsulfanyl)-1-propanamine
Formule: C₄H₁₁NS
Point d'ébullition: 169 °C
Densité: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041898
Numéro CAS: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
ONU: 2735
ADR: 8,III