Imprimer
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12826-100MG OR12826-500MG
APOSOR12826-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR12826-100MG APOSOR12826-500MG
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840146
Numéro CAS: 105283-60-1