Imprimer
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12788-1G OR12788-5G OR12788-25G
APOSOR12788-1GEA 0 EUR
APOSOR12788-1G APOSOR12788-5G APOSOR12788-25G
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one
Formule: C5H5BrN2O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840438
Numéro CAS: 98786-86-8