Imprimer
4-Bromo-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromoindazole
OR12759-25G OR12759-5G
APOSOR12759-25GEA 58 EUR
APOSOR12759-25G APOSOR12759-5G
4-Bromo-1H-indazole
4-Bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664001
Numéro CAS: 186407-74-9