Imprimer
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12722-1G OR12722-5G
APOSOR12722-1GEA 137 EUR
APOSOR12722-1G APOSOR12722-5G
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862497
Numéro CAS: 868260-17-7