Imprimer
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1272-1G OR1272-5G
APOSOR1272-1GEA 0 EUR
APOSOR1272-1G APOSOR1272-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₄H₃ClN₂OS
Point d'ébullition: 104…108 °C/18mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173831
Numéro CAS: 59944-65-9
ONU: 3265
ADR: 8,III