Imprimer
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12700-1G OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA 0 EUR
APOSOR12700-1G APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631945
Numéro CAS: 410544-52-4
ONU: 1759
ADR: 8,III