Imprimer
N-Boc-1,3-propanediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 43.5 EUR
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.244 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: 22 °C
Densité: 0.998 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210021
Numéro CAS: 75178-96-0
ONU: 3259
ADR: 8 III