(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR12683-1G
OR12683-250MG
APOSOR12683-1GEA
63.8
EUR
APOSOR12683-1G
APOSOR12683-250MG
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, grade Technique
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule:
C₇H₅CI₃O₂S Point de fusion: 65…69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631929 Numéro CAS: 85952-30-3 ONU: 3261 ADR: 8,II |