Imprimer
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12681-1G OR12681-25G OR12681-5G
APOSOR12681-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12681-1G APOSOR12681-25G APOSOR12681-5G
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631927
Numéro CAS: 6966-45-6
ONU: 3261
ADR: 8,II