Imprimer
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12649-1G OR12649-25G OR12649-5G
APOSOR12649-1GEA 0 EUR
APOSOR12649-1G APOSOR12649-25G APOSOR12649-5G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 51,7…53.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631910
Numéro CAS: 127406-55-7