Imprimer
4-Phenoxybenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12601-1G OR12601-5G OR12601-25G
APOSOR12601-1GEA 0 EUR
APOSOR12601-1G APOSOR12601-5G APOSOR12601-25G
4-Phenoxybenzylamine
4-Phenoxybenzylamine
Formule: C₁₃H₁₃NO
Point d'ébullition: 138 °C/5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310836
Numéro CAS: 107622-80-0