Imprimer
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
OR12577-1G OR12577-250MG OR12577-5G
APOSOR12577-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12577-1G APOSOR12577-250MG APOSOR12577-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684103
Numéro CAS: 85553-53-3