Imprimer
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12571-1G OR12571-5G
APOSOR12571-1GEA 0 EUR
APOSOR12571-1G APOSOR12571-5G
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258870
Numéro CAS: 1008-94-2