Imprimer
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12527-1G OR12527-250MG
APOSOR12527-1GEA 41.6 EUR
APOSOR12527-1G APOSOR12527-250MG
2-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684097
Numéro CAS: 176690-44-1