Imprimer
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
OR12515-1G OR12515-250MG
APOSOR12515-1GEA 154 EUR
APOSOR12515-1G APOSOR12515-250MG
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
Point d'ébullition: 82 °C/0.8mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01691538
Numéro CAS: 77790-61-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III