Imprimer
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1246-1G OR1246-5G
APOSOR1246-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1246-1G APOSOR1246-5G
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formule: C₅H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173802
Numéro CAS: 23576-81-0