Imprimer
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1244-100G OR1244-25G OR1244-5G
APOSOR1244-100GEA 132 EUR
APOSOR1244-100G APOSOR1244-25G APOSOR1244-5G
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque 97%
Acide 4-bromo-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point de fusion: 165…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01013599
Numéro CAS: 99277-71-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III