Imprimer
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12405-1G OR12405-5G
APOSOR12405-1GEA 0 EUR
APOSOR12405-1G APOSOR12405-5G
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point de fusion: 133.5…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702371
Numéro CAS: 930110-98-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III