Imprimer
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12388-1G OR12388-5G
APOSOR12388-1GEA 161 EUR
APOSOR12388-1G APOSOR12388-5G
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate 97%
Methyl-3-(chlorocarbonyl)benzoate
Formule: C₉H₇ClO₃
MW: 198.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702420
Numéro CAS: 3441-03-0
ONU: 3265
ADR: 8 III