Imprimer
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1236-1G OR1236-5G
APOSOR1236-1GEA 0 EUR
APOSOR1236-1G APOSOR1236-5G
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117906
Numéro CAS: 89793-11-3