Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12350-25G OR12350-5G
APOSOR12350-25GEA 0 EUR
APOSOR12350-25G APOSOR12350-5G
3-Bromo-2-chloro-5-méthylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01830664
Numéro CAS: 17282-03-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III