Imprimer
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(4-cyanophenyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(Piperazin-4-yl)benzonitrile, N1-BOC protected
OR12333-1G OR12333-5G
APOSOR12333-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12333-1G APOSOR12333-5G
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formule: C₁₆H₂₁N₃O₂
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791198
Numéro CAS: 186650-98-6