Imprimer
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12326-1G OR12326-250MG
APOSOR12326-1GEA 0 EUR
APOSOR12326-1G APOSOR12326-250MG
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine 97%
1,1-Dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine
Formule: C₈H₁₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01714129
Numéro CAS: 6105-75-5
ONU: 2735
ADR: 8,II