Imprimer
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12322-1G OR12322-250MG
APOSOR12322-1GEA 0 EUR
APOSOR12322-1G APOSOR12322-250MG
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Point de fusion: 279…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864747
Numéro CAS: 94467-73-9