Imprimer
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12321-1G OR12321-250MG
APOSOR12321-1GEA 92.8 EUR
APOSOR12321-1G APOSOR12321-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03372500
Numéro CAS: 63214-58-4
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III