Imprimer
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR12313-1G OR12313-5G OR12313-250MG OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA 0 EUR
APOSOR12313-1G APOSOR12313-5G APOSOR12313-250MG APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Formule: C₉H₁₁N₃
Point de fusion: 261…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457746
Numéro CAS: 20028-40-4
ONU: 3259
ADR: 8,III