Imprimer
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12283-1G OR12283-5G
APOSOR12283-1GEA 0 EUR
APOSOR12283-1G APOSOR12283-5G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₆H₅NS
Point d'ébullition: 73…75 °C/5mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01434334
Numéro CAS: 72835-25-7
ONU: 1993
ADR: 3,III