Imprimer
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12278-1G OR12278-5G
APOSOR12278-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12278-1G APOSOR12278-5G
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126945
Numéro CAS: 38557-72-1